3-Bromo-5-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46047-1G OR46047-250MG OR46047-5G
APOSOR46047-1GEA 29.7 CHF
APOSOR46047-1G APOSOR46047-250MG APOSOR46047-5G
3-Bromo-5-iodophenol
3-Bromo-5-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
Melting Pt: 82…84 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12405397
CAS-Nummer: 570391-20-7