1-Bromo-2-iodoethane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR460045-1G
OR460045-5G
APOSOR460045-1GEA
220
CHF
APOSOR460045-1G
APOSOR460045-5G
1-Bromo-2-iodoethane
1-Bromo-2-iodoethane
Formel:
C₂H₄BrI MW: 234,862 g/mol Siedepunkt: 163 °C Melting Pt: 28…32 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041542 CAS-Nummer: 590-16-9 |