1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR460013-250MG
APOSOR460013-250MGEA 546 CHF
APOSOR460013-250MG
1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
Formel: C₉H₁₃N₃·2BrH
MW: 325,044 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11841224
CAS-Nummer: 1185369-72-5