2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452224-1G OR452224-500MG
APOSOR452224-1GEA 627 CHF
APOSOR452224-1G APOSOR452224-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine
Formel: C₁₃H₁₂ClNO
MW: 233,693 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11191890
CAS-Nummer: 792158-57-7