2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452218-1G OR452218-500MG
APOSOR452218-1GEA 627 CHF
APOSOR452218-1G APOSOR452218-500MG
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride
Formel: C₇H₁₅N₃O·2ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06796412
CAS-Nummer: 146788-11-6