4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452208-1G OR452208-500MG
APOSOR452208-1GEA 731 CHF
APOSOR452208-1G APOSOR452208-500MG
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₂ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11849768
CAS-Nummer: 65619-29-6