4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452204-1G
OR452204-500MG
APOSOR452204-1GEA
681
CHF
APOSOR452204-1G
APOSOR452204-500MG
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₂₁N·ClH MW: 239,784 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28111316 CAS-Nummer: 654662-98-3 |