N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452200-1G OR452200-250MG OR452200-500MG
APOSOR452200-1GEA 1050 CHF
APOSOR452200-1G APOSOR452200-250MG APOSOR452200-500MG
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine
Formel: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188,267 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18831342
CAS-Nummer: 251325-89-0