N-Boc-2-amino-butylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452196-1G
OR452196-250MG
OR452196-500MG
APOSOR452196-1GEA
784
CHF
APOSOR452196-1G
APOSOR452196-250MG
APOSOR452196-500MG
N-Boc-2-amino-butylamine 97%
N-Boc-2-amino-butylamine
Formel:
C₉H₂₀N₂O₂ MW: 188,267 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16660179 CAS-Nummer: 1179533-09-5 |