N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452195-1G
OR452195-250MG
OR452195-500MG
APOSOR452195-1GEA
1260
CHF
APOSOR452195-1G
APOSOR452195-250MG
APOSOR452195-500MG
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine
Formel:
C₁₀H₂₂N₂O₂ MW: 202,294 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14584430 CAS-Nummer: 1117693-61-4 |