N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452194-1G
OR452194-250MG
OR452194-500MG
APOSOR452194-1GEA
1260
CHF
APOSOR452194-1G
APOSOR452194-250MG
APOSOR452194-500MG
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine
Formel:
C₁₀H₂₂N₂O₂ MW: 202,294 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18677264 CAS-Nummer: 400652-56-4 |