1-Piperazinepropanamine 3HCl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452192-1G
OR452192-250MG
OR452192-500MG
APOSOR452192-1GEA
1090
CHF
APOSOR452192-1G
APOSOR452192-250MG
APOSOR452192-500MG
1-Piperazinepropanamine 3HCl 97%
1-Piperazinepropanamine 3HCl
Formel:
C₇H₁₇N₃·3ClH MW: 252,613 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11112123 CAS-Nummer: 52198-67-1 |