N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452181-1G OR452181-250MG OR452181-500MG
APOSOR452181-1GEA 940 CHF
APOSOR452181-1G APOSOR452181-250MG APOSOR452181-500MG
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₂O·ClH
MW: 166.649 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29991785
CAS-Nummer: 84598-51-6