b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452180-1G OR452180-250MG OR452180-500MG
APOSOR452180-1GEA 940 CHF
APOSOR452180-1G APOSOR452180-250MG APOSOR452180-500MG
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10034615
CAS-Nummer: 1018665-73-0