(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452179-1G OR452179-250MG OR452179-500MG
APOSOR452179-1GEA 1050 CHF
APOSOR452179-1G APOSOR452179-250MG APOSOR452179-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17214662
CAS-Nummer: 938462-27-2