(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452178-1G
OR452178-250MG
OR452178-500MG
APOSOR452178-1GEA
1050
CHF
APOSOR452178-1G
APOSOR452178-250MG
APOSOR452178-500MG
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol
Formel:
C₉H₁₂N₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17214654 CAS-Nummer: 792179-42-1 |