(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452174-1G
OR452174-250MG
OR452174-500MG
APOSOR452174-1GEA
1050
CHF
APOSOR452174-1G
APOSOR452174-250MG
APOSOR452174-500MG
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol
Formel:
C₉H₁₂ClNO MW: 185,651 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17214630 CAS-Nummer: 103616-91-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)