b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452170-1G OR452170-250MG OR452170-500MG
APOSOR452170-1GEA 940 CHF
APOSOR452170-1G APOSOR452170-250MG APOSOR452170-500MG
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-bromobenzeneethanol
Formel: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827196
CAS-Nummer: 1184472-20-5