b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethanol
OR452169-1G
APOSOR452169-1GEA 227 CHF
APOSOR452169-1G
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol
Formel: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09750965
CAS-Nummer: 127428-62-0