N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 2-bromobenzyl(methyl)carbamate
OR452165-1G
OR452165-5G
APOSOR452165-1GEA
386
CHF
APOSOR452165-1G
APOSOR452165-5G
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine
Formel:
C₁₃H₁₈BrNO₂ MW: 300,192 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09701231 CAS-Nummer: 954238-61-0 |