2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452164-1G
OR452164-500MG
APOSOR452164-1GEA
759
CHF
APOSOR452164-1G
APOSOR452164-500MG
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride
Formel:
C₉H₁₃NO·ClH MW: 187,667 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09028159 CAS-Nummer: 53360-85-3 |