2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452163-1G OR452163-500MG
APOSOR452163-1GEA 784 CHF
APOSOR452163-1G APOSOR452163-500MG
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Formel: C₈H₁₀BrNO·ClH
MW: 252.536 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861636
CAS-Nummer: 41147-81-3