N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452161-1G OR452161-500MG
APOSOR452161-1GEA 838 CHF
APOSOR452161-1G APOSOR452161-500MG
N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine 97%
N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₃
MW: 316.191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08544096
CAS-Nummer: 913181-90-5