(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452158-1G OR452158-500MG
APOSOR452158-1GEA 940 CHF
APOSOR452158-1G APOSOR452158-500MG
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,31 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11849114
CAS-Nummer: 137102-65-9