(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452154-1G
OR452154-250MG
APOSOR452154-1GEA
219
CHF
APOSOR452154-1G
APOSOR452154-250MG
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol
Formel:
C₈H₁₀ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09253716 CAS-Nummer: 191109-51-0 |