Cbz-DL-Prolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452153-1G OR452153-5G
APOSOR452153-1GEA 220 CHF
APOSOR452153-1G APOSOR452153-5G
Cbz-DL-Prolinol 97%
Cbz-DL-Prolinol
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235.279 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953280
CAS-Nummer: 86954-05-4