N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452151-1G
OR452151-25G
OR452151-5G
APOSOR452151-1GEA
166
CHF
APOSOR452151-1G
APOSOR452151-25G
APOSOR452151-5G
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol
Formel:
C₁₂H₁₇NO₃ MW: 223,268 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29050124 CAS-Nummer: 22373-14-4 |