Cbz-L-Valinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Cbz-Val-ol
OR452148-1G OR452148-5G
APOSOR452148-1GEA 129 CHF
APOSOR452148-1G APOSOR452148-5G
Cbz-L-Valinol 97%
Cbz-L-Valinol
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672539
CAS-Nummer: 6216-65-5