Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452147-1G OR452147-25G OR452147-5G
APOSOR452147-1GEA 166 CHF
APOSOR452147-1G APOSOR452147-25G APOSOR452147-5G
Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(R)-2-phenylglycinol
Formel: C₁₆H₁₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792494
CAS-Nummer: 120666-53-7