2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452139-1G
OR452139-250MG
OR452139-500MG
APOSOR452139-1GEA
1050
CHF
APOSOR452139-1G
APOSOR452139-250MG
APOSOR452139-500MG
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Formel:
C₉H₁₃NO MW: 151,206 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11213642 CAS-Nummer: 1094627-41-4 |