3-Methoxybenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(3-Methoxyphenyl)propan-1-ol
OR452137-1G
APOSOR452137-1GEA
368
CHF
APOSOR452137-1G
3-Methoxybenzenepropanol 97%
3-Methoxybenzenepropanol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798002 CAS-Nummer: 7252-82-6 |