3-(4-(Tert-butyl)phenyl)propan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452136-1G OR452136-500MG OR452136-5G
APOSOR452136-1GEA 314 CHF
APOSOR452136-1G APOSOR452136-500MG APOSOR452136-5G
3-(4-(Tert-butyl)phenyl)propan-1-ol 97%
3-(4-(Tert-butyl)phenyl)propan-1-ol
Formel: C₁₃H₂₀O
MW: 192,297 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464127
CAS-Nummer: 78574-08-0