1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452130-1G
OR452130-500MG
OR452130-5G
APOSOR452130-1GEA
262
CHF
APOSOR452130-1G
APOSOR452130-500MG
APOSOR452130-5G
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formel:
C₂₁H₂₃NO₃ MW: 337,412 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02094489 CAS-Nummer: 1072502-03-4 |