3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR45213-1G
OR45213-250MG
APOSOR45213-1GEA
514
CHF
APOSOR45213-1G
APOSOR45213-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₈O₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13195793 CAS-Nummer: 29488-33-3 |