4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452126-1G OR452126-500MG OR452126-5G
APOSOR452126-1GEA 393 CHF
APOSOR452126-1G APOSOR452126-500MG APOSOR452126-5G
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉NO·ClH
MW: 241.757 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14582893
CAS-Nummer: 80676-63-7