1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452121-250MG OR452121-500MG
APOSOR452121-250MGEA 627 CHF
APOSOR452121-250MG APOSOR452121-500MG
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine
Formel: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245,315 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12407070
CAS-Nummer: 374794-84-0