3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452120-1G
OR452120-250MG
OR452120-500MG
APOSOR452120-1GEA
784
CHF
APOSOR452120-1G
APOSOR452120-250MG
APOSOR452120-500MG
3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride 97%
3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅NO·ClH MW: 213.704 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29050460 CAS-Nummer: 105558-52-9 |