1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 4-benzyl-4-cyanopiperidine-1-carboxylate
OR452119-1G
OR452119-250MG
APOSOR452119-1GEA
1160
CHF
APOSOR452119-1G
APOSOR452119-250MG
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine
Formel:
C₁₈H₂₄N₂O₂ MW: 300,395 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11849801 CAS-Nummer: 906329-30-4 |