tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452108-1G OR452108-250MG OR452108-500MG
APOSOR452108-1GEA 784 CHF
APOSOR452108-1G APOSOR452108-250MG APOSOR452108-500MG
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,237 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12766679
CAS-Nummer: 113131-45-6