1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452105-1G
OR452105-250MG
APOSOR452105-1GEA
660
CHF
APOSOR452105-1G
APOSOR452105-250MG
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO₂·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23135758 CAS-Nummer: 1071634-26-8 |