N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide HCl
OR452102-1G OR452102-500MG
APOSOR452102-1GEA 534 CHF
APOSOR452102-1G APOSOR452102-500MG
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formel: C₆H₁₂N₂O·ClH
MW: 164.633 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11858066
CAS-Nummer: 859537-16-9