(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452100-1G OR452100-500MG
APOSOR452100-1GEA 627 CHF
APOSOR452100-1G APOSOR452100-500MG
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30491355
CAS-Nummer: 1366664-52-9