2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
OR45210-1G OR45210-250MG
APOSOR45210-1GEA 919 CHF
APOSOR45210-1G APOSOR45210-250MG
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28664217
CAS-Nummer: 1456863-44-7