N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452091-1G
OR452091-500MG
APOSOR452091-1GEA
627
CHF
APOSOR452091-1G
APOSOR452091-500MG
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formel:
C₂₀H₂₁NO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22380683 CAS-Nummer: 1210830-60-6 |