5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR45209-1G OR45209-250MG
APOSOR45209-1GEA 836 CHF
APOSOR45209-1G APOSOR45209-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,213 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28059614
CAS-Nummer: 1823928-25-1
UN: 1993
ADR: 3,III