3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452081-1G OR452081-250MG OR452081-500MG
APOSOR452081-1GEA 784 CHF
APOSOR452081-1G APOSOR452081-250MG APOSOR452081-500MG
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052542
CAS-Nummer: 59229-64-0