3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452065-1G
OR452065-250MG
APOSOR452065-1GEA
681
CHF
APOSOR452065-1G
APOSOR452065-250MG
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₈O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11122824 CAS-Nummer: 158860-95-8 |