1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452061-1G
OR452061-5G
APOSOR452061-1GEA
408
CHF
APOSOR452061-1G
APOSOR452061-5G
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,244 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08271961 CAS-Nummer: 26388-13-6 |