1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclopentane-1,1-diyldimethanol
OR452056-1G OR452056-5G
APOSOR452056-1GEA 194 CHF
APOSOR452056-1G APOSOR452056-5G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,185 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463707
CAS-Nummer: 5763-53-1