1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452055-1G OR452055-5G
APOSOR452055-1GEA 82.5 CHF
APOSOR452055-1G APOSOR452055-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00573784
CAS-Nummer: 143328-23-8